Learn More
Ácido 5-(4-clorofenil)-2-metil-3-furoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10538523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10538523 10 g 10 g
10583053 1 g 1 g
10086434 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10538523 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00065EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 111787-89-4
Fórmula molecular C12H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 236.65
Número MDL MFCD00275560
Clave InChI HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
Nombre IUPAC ácido 5-(4-clorofenil)-2-metilfurano-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.65
Porcentaje de pureza 97%