Learn More
5-(4-clorofenil)-2,2-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-pentanodiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tebuconazole-tert-butylhydroxy |
| CAS | 212267-64-6 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3-Pentanediol, 5-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, HWG 2061, Tebuconazole-tert-butylhydroxy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClN3O2/c1-15(2,10-21)16(22,9-20-12-18-11-19-20)8-7-13-3-5-14(17)6-4-13/h3-6,11-12,21-22H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-clorofenil)-2,2-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 323.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1401 |