Learn More
5-(4-Clorofenil)-1-metil-1H-imidazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10261363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10261363 1 g 1 g
10792937 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10261363
Marca: Thermo Scientific Maybridge TG00105DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17452-31-2
Fórmula molecular C10H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 224.71
Número MDL MFCD01313844
Clave InChI RGYNOPLNIDBIGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-imidazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1-methylimidazole-2-thiol, maybridge1_000141, 4-4-chlorophenyl-3-methyl-1h-imidazole-2-thione, 5-4-chlorophenyl-1-methyl-3h-imidazole-2-thione, 2h-imidazole-2-thione,5-4-chlorophenyl-1,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 2747520
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-3-metil-1H-imidazol-2-tiona
SMILES CN1C(=S)NC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.71