Learn More
5-(4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazole-2-tiol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15486237 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15486237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33429.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Punto de fusión 169°C to 170°C
CAS 23766-28-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C8H5ClN2OS
Número MDL MFCD00227512
Sinónimo 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 2-mercapto-5-4-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-4-chloro-phenyl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, acmc-20am8t, 5-4-chlorophenyl ;-1,3,4-oxadiazole-2 3h ;-thione, 5-4'-chlorophenyl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione 11
Clave InChI MUFWSGAENICYQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=NNC(=S)O1
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 212.65
PubChem CID 736579
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.66
Porcentaje de pureza 96%