Learn More
5-(4-clorobutil)-1-ciclohexil-1H-tetrazol, Mikromol™
Descripción
5-(4-clorobutil)-1-ciclohexil-1H-tetrazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole |
| CAS | 73963-42-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyltetrazole |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H19 Cl N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Tetrazole, 5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-, 5-(4-Chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole, 1-Cyclohexyl-5-(4-chlorobutyl)-1,2,3,4-tetrazole, 1-Cyclohexyl-5-(4-chlorobutyl)tetrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19ClN4/c12-9-5-4-8-11-13-14-15-16(11)10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2 |
| SMILES | ClCCCCc1nnnn1C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-clorobutil)-1-ciclohexiltetrazol |
| Mostrar más |