Learn More
5-(4-Bromofenil)isoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469520 5 g 5 g
11459520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50342.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7064-31-5 | Molecular Formula: C9H6BrNO | Molecular Weight: 224.057 g/mol
5-(4-Bromophenyl)isoxazole is used as an active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-(4-bromofenil)isoxazol se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7064-31-5
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD02183532
Clave InChI AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
Punto de fusión 115°C to 118°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 98%