Learn More
5-(4-Bromofenil)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10384512 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10099181 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10384512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12910DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 7064-31-5
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.057
Número MDL MFCD02183532
Clave InChI AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%