Learn More
5-(4-Bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 71566-07-9 |
| Fórmula molecular | C9H7BrN2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrN2O/c1-6-11-9(13-12-6)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1noc(n1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 239.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9742 |