Learn More
5-(4-bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11330687 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10717865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386224 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11330687 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50910CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 71566-07-9
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Clave InChI AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%