Learn More
5-[4-(Bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11320687 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10626874 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320687 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50908CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 362529-03-1
Fórmula molecular C10H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 253.099
Número MDL MFCD09025866
Clave InChI RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
PubChem CID 18374480
Nombre IUPAC 5-[4-(bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 95%