Learn More
5-[4'-Bromometil-(1,1'-bifenilo)-2-il]-2-trifenilmetiltetrazol, TRC
Código de producto. 30134016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134016 10 g 10 g
30132685 2.5 g 2.50 g
30005878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68531010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133051-88-4
Fórmula molecular C33 H25 Br N4
Peso molecular (g/mol) 557.48
Sinónimo 5-[4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole, 5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole, [2'-(2-Triphenylmethyl-2H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl bromide
Nombre IUPAC 5-[2-[4-(bromometil)fenil]fenil]-2-tritiltetrazol
SMILES BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[4'-Bromomethyl-(1,1'-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C33H25BrN4/c34-24-25-20-22-26(23-21-25)30-18-10-11-19-31(30)32-35-37-38(36-32)33(27-12-4-1-5-13-27,28-14-6-2-7-15-28)29-16-8-3-9-17-29/h1-23H,24H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.1263