Learn More
5-(4-Bromo-2-metilfenil)-1H-tetrazol, TRC
Código de producto. 30342363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342363 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30342363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB80887810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-tetrazole
CAS 1007128-19-9
Fórmula molecular C8H7N4Br
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrN4/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8-10-12-13-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
SMILES Cc1cc(Br)ccc1c2nn[nH]n2
Nombre IUPAC 5-(4-bromo-2-metilfenil)-2H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 239.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9854