Learn More
Ácido 5-[4-Bromo-1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]-2-cloro-4-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 174514-08-0 |
| Fórmula molecular | C12H6BrClF4N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-[4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6BrClF4N2O2/c1-20-10(12(16,17)18)8(13)9(19-20)5-2-4(11(21)22)6(14)3-7(5)15/h2-3H,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cn1nc(c(Br)c1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[4-bromo-1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]-2-cloro-4-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 401.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.9237 |