Learn More
Ácido 5-(4-benciloxifenil)nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Benzyloxyphenyl)nicotinic acid |
| CAS | 893739-18-9 |
| Fórmula molecular | C19 H15 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15NO3/c21-19(22)17-10-16(11-20-12-17)15-6-8-18(9-7-15)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12H,13H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(4-fenilmetoxifenil)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 305.327 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.105 |