Learn More
5-(4'-Benciloxifenil)-2-oxazolidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-oxazolidone |
| CAS | 88693-98-5 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3/c18-16-17-10-15(20-16)13-6-8-14(9-7-13)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NCC(O1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-fenilmetoxifenil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 269.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1052 |