Learn More
5-(4-aminofenil)-1,3,4-oxadiazol-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4-Aminophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol |
| CAS | 113118-47-1 |
| Fórmula molecular | C8H7N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-10-11-8(12)13-7/h1-4H,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)O2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-aminofenil)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0538 |