Learn More
Ácido 5-(4,5-dihidro-2-fenil-3H-benz[e]indol-3-il)-salicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| CAS | 53597-27-6 |
| Fórmula molecular | C25 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(4,5-Dihydro-2-phenyl-3H-benz[e]indol-3-yl)-salicylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H19NO3/c27-24-13-11-18(14-21(24)25(28)29)26-22-12-10-16-6-4-5-9-19(16)20(22)15-23(26)17-7-2-1-3-8-17/h1-9,11,13-15,27H,10,12H2,(H,28,29) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)n2c3CCc4ccccc4c3cc2c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-(2-fenil-4,5-dihidrobenzo[e]indol-3-il)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 381.423 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.136 |