Learn More
5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo[b]furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15249796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249796 1 g 1 g
15259796 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249796 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452630010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 519054-55-8
Fórmula molecular C14H17BO3
Peso molecular (g/mol) 244.10
Número MDL MFCD04115374
Clave InChI ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
PubChem CID 2795190
Nombre IUPAC 2-(1-benzofuran-5-il)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Punto de fusión 72.0°C to 73.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación