Learn More
Éster etílico del ácido 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-Yl)-2-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 741709-57-9 |
| Fórmula molecular | C14 H20 B N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinecarboxylate, Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20BNO4/c1-6-18-12(17)11-8-7-10(9-16-11)15-19-13(2,3)14(4,5)20-15/h7-9H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 277.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.149 |