Learn More
5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10556134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10556134 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10556134 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00003DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
CAS 269410-24-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C14H18BNO2
Número MDL MFCD03789263
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indole-5-boronic acid pinacol ester, 1h-indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-indolylboronic acid, pinacol ester, 1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, indolyl-5-boronic acid pinacol ester, indole-5-boronic acid, pinacol ester
Clave InChI FATPQDPUKVVCLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 243.11
PubChem CID 2734772
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.11
Porcentaje de pureza 97%