Learn More
5-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1-benzofurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10502413 1 g 1 g
11300567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10502413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07139DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 519054-55-8
Fórmula molecular C14H17BO3
Peso molecular (g/mol) 244.10
Número MDL MFCD04115374
Clave InChI ZQCCCOMKYKVFFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, benzofuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-1-benzofuran-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b furan-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, benzofuran, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, pubchem20151, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran
PubChem CID 2795190
Nombre IUPAC 2-(1-benzofuran-5-il)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%