Learn More
5-[[4-[3-(Aminocarbonil)-1,4,5,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6H-pirazolo[3,4-c]piridina-6-il]fenil]amino]pentanoico Ácido, TRC
Código de producto. 30132455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132455 100 mg 100 miligramos
17914885 10 mg 10 miligramos
17980385 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA875620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206825-87-6
Fórmula molecular C25 H27 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 477.51
Sinónimo Pentanoic acid, 5-[[4-[3-(aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]-, 5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic acid
Nombre IUPAC 5-[4-[3-carbamoil-1-(4-metoxifenilo)-7-oxo-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-6-il]anilino]ácido pentanoico
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(NCCCCC(=O)O)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid
Nombres de analitos o componentes 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27N5O5/c1-35-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(28-30)24(26)33)13-15-29(25(23)34)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(31)32/h5-12,27H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,33)(H,31,32)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.2012
Porcentaje de pureza >95%