Learn More
Ácido 5-[[4-[3-(aminocarbonil)-1,4,5,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6H-pirazolo[3,4-c]piridin-6-il]fenil]amino]pentanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 5-[[4-[3-(aminocarbonil)-1,4,5,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6H-pirazolo[3,4-c]piridin-6-il]fenil]amino]pentanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| CAS | 2206825-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-((4-(3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo(3,4-c)pyridin-6-yl)phenyl)amino)pentanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H27 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Apixaban Open Chain Acid, 5-[[4-[3-(Aminocarbonyl)-1,4,5,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-6-yl]phenyl]amino]pentanoic Acid |
| SMILES | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(NCCCCC(=O)O)cc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 477.51 |
| Cantidad | 25 mg |