Learn More
5-[4-[2-((Metil-d3)piridin-2-ilamino)etoxi]bencilideno]tiazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[[4-[2-((Methyl-d3)-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 1185245-57-1 |
| Fórmula molecular | C18H14D3N3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H,20,22,23)/b15-12+/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(\C=C/2\SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | (5E)-5-[[4-[2-[piridin-2-il(trideuteriometil)amino]etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 358.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1179 |