Learn More
5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-[[(trifenilmetil]oxi]metil]-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]-1H-tetrazol, Mikromol™
Descripción
5-[4'-[[2-Butil-4-cloro-5-[[(trifenilmetil]oxi]metil]-1H-imidazol-1-il]metil]bifenil-2-il]-1H-tetrazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole |
| CAS | 1006062-28-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-[((triphenylmethyl)oxy)methyl]-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C41 H37 Cl N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[[(triphenylmethyl]oxy]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]-1H-tetrazole, Losartan Potassium Imp. I (EP), Losartan Potassium Impurity I, Losartan Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-39(42)37(48(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-47-45-40)29-49-41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27H,2-3,23,28-29H2,1H3,(H,44,45,46,47) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)n1Cc5ccc(cc5)c6ccccc6c7nnn[nH]7 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(tritiloximetil)imidazol-1-il]metil]fenil]fenil]-1H-tetrazol |
| Mostrar más |