Learn More
5-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]bencil]-2-iminotiazolidin-4-ona, Mikromol™
Descripción
5-[4-[2-(5-Etilpiridin-2-il)etoxi]bencil]-2-iminotiazolidin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| CAS | 105355-26-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H21 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]benzyl]-2-iminothiazolidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3O2S/c1-2-13-3-6-15(21-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(23)22-19(20)25-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H2,20,22,23) |
| SMILES | CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=N)NC3=O)cc2)nc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]metil]-2-imino-1,3-tiazolidin-4-ona |
| Mostrar más |