Learn More
5-[[4-[2-(5-Etil-2-piridinil)etoxi]fenil]-2,4-tiazolidiniona (impureza de pioglitazona), TRC
Código de producto. 30136283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136283 25 mg 25 miligramos
30136139 50 mg 50 miligramos
30010971 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92559025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144809-28-9
Fórmula molecular C19 H18 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 354.42
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methylene]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methylene]thiazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC (5E)-5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(\C=C/3\SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1038
Porcentaje de pureza >95%