Learn More
5-[[4-[2-(5-Etil-2-piridinil)etoxi]fenil]-2,4-tiazolidiniona (impureza de pioglitazona), TRC
Product Code. 30136139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136139 50 mg 50 miligramos
30136283 25 mg 25 miligramos
30010971 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136139 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92559050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144809-28-9
Fórmula molecular C19 H18 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 354.42
Sinónimo 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methylene]-, 5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methylene]thiazolidine-2,4-dione
Nombre IUPAC (5E)-5-[[4-[2-(5-etilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(\C=C/3\SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-[(4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1038
Porcentaje de pureza >95%