Learn More
5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etoxi-d4]fenil]metileno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-((4-(2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy-d4)phenyl)methylene)-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 1217211-89-6 |
| Fórmula molecular | C19H14D4N2O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy-d4]benzylidene]thiazolidine-2,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,11-12H,2,9-10H2,1H3,(H,21,22,23)/b17-11-/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1)C([2H])([2H])c3ccc(CC)cn3 |
| Peso molecular (g/mol) | 358.45 |