Learn More
5-{4-[2-[(5-Benciloxipiridin-2-il)metilamino]etoxi]bencilidina}tiazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyli |
| CAS | 1076199-05-7 |
| Fórmula molecular | C25 H23 N3 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-28(23-11-10-21(16-26-23)32-17-18-6-3-2-4-7-18)12-13-31-20-9-5-8-19(14-20)15-22-24(29)27-25(30)33-22/h2-11,14-16H,12-13,17H2,1H3,(H,27,29,30)/b22-15+ |
| SMILES | CN(CCOc1cccc(\C=C/2\SC(=O)NC2=O)c1)c3ccc(OCc4ccccc4)cn3 |
| Nombre IUPAC | (5E)-5-[[3-[2-[metil-(5-fenilmetoxipiridin-2-il)amino]etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 461.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.1409 |