Learn More
5-[4-[2-[5-(2-Metil-1,3-dioxolan-2-il)-2-piridil]etoxi-d4]bencilideno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy-d4]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 1185247-50-0 |
| Fórmula molecular | C21H16D4N2O5S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-[[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridinyl]ethoxy-d4]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2O5S/c1-21(27-10-11-28-21)15-4-5-16(22-13-15)8-9-26-17-6-2-14(3-7-17)12-18-19(24)23-20(25)29-18/h2-7,12-13H,8-11H2,1H3,(H,23,24,25)/b18-12-/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccc(\C=C\2/SC(=O)NC2=O)cc1)C([2H])([2H])c3ccc(cn3)C4(C)OCCO4 |
| Nombre IUPAC | (5Z)-5-[[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridin-2-il]etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 416.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1344 |