Learn More
5-[4-[2-[5-(2-Metil-1,3-dioxolan-2-il)-2-piridil]etoxi]bencilideno]-2,4-tiazolidinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridyl]ethoxy]benzylidene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 184766-62-9 |
| Fórmula molecular | C21H20N2O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[[4-[2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridinyl]ethoxy]phenyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2O5S/c1-21(27-10-11-28-21)15-4-5-16(22-13-15)8-9-26-17-6-2-14(3-7-17)12-18-19(24)23-20(25)29-18/h2-7,12-13H,8-11H2,1H3,(H,23,24,25)/b18-12+ |
| SMILES | CC1(OCCO1)c2ccc(CCOc3ccc(\C=C/4\SC(=O)NC4=O)cc3)nc2 |
| Nombre IUPAC | (5E)-5-[[4-[2-[5-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridin-2-il]etoxi]fenil]metilideno]-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 412.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1093 |