Learn More
5-[[4-[[2-(1-metiletoxi)etoxi]metil]fenoxi]metil]-3-(1-metiletil)-2-oxazolidinona, Mikromol™
Código de producto. 30051755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051755 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051755 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.340025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-[[4-[[2-(1-metiletoxi)etoxi]metil]fenoxi]metil]-3-(1-metiletil)-2-oxazolidinona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
CAS 87844-84-6
Nombres de analitos o componentes 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H29 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-[[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]methyl]-3-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO5/c1-14(2)20-11-18(25-19(20)21)13-24-17-7-5-16(6-8-17)12-22-9-10-23-15(3)4/h5-8,14-15,18H,9-13H2,1-4H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC2CN(C(C)C)C(=O)O2)cc1
Nombre IUPAC 3-propan-2-il-5-[[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 351.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,2046 g/mol