Learn More
[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahidro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il]-1-oxopentil]-3-(2-piridiinilditio)-L-alanina, TRC
Código de producto. 30388967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388967 100 mg -
30405817 10 mg 10 miligramos
30408666 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH291770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 291770-37-1
Fórmula molecular C18H24N4O4S3
Peso molecular (g/mol) 456.6
Nombre IUPAC (2R)-2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrothieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]-3-(piridina-2-ildissulfanil)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CSSc1ccccn1)NC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-3-(2-pyridinyldithio)-L-alanine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O4S3/c23-14(6-2-1-5-13-16-11(9-27-13)21-18(26)22-16)20-12(17(24)25)10-28-29-15-7-3-4-8-19-15/h3-4,7-8,11-13,16H,1-2,5-6,9-10H2,(H,20,23)(H,24,25)(H2,21,22,26)/t11-,12-,13-,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.096