Learn More
Ácido 5-(3-piridiniloxi)-2-furoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472903 1 g 1 g
10443253 250 mg 250 miligramos
10148694 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10472903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW01246DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 852180-39-3
Fórmula molecular C10H7NO4
Peso molecular (g/mol) 205.169
Número MDL MFCD03407385
Clave InChI ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
Nombre IUPAC ácido 5-piridin-3-iloxifurano-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.17
Porcentaje de pureza 97%