Learn More
Diclorhidrato de 5-(3-piperazin-1-ilpropil)-5H-dibenzo[b,f]azepina, Mikromol™
Código de producto. 17963536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963536 100 mg 100 miligramos
17911456 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0422.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 5-(3-piperazin-1-ilpropil)-5H-dibenzo[b,f]azepina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
CAS 2727065-82-7
Nombres de analitos o componentes Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(3-Piperazin-1-yl-propyl)-5H-dibenzo[b,f]azepine Dihydrochloride, Deshydroxyethylopipramol Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3.2ClH/c1-3-8-20-18(6-1)10-11-19-7-2-4-9-21(19)24(20)15-5-14-23-16-12-22-13-17-23;;/h1-4,6-11,22H,5,12-17H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C(CN1CCNCC1)CN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24
Nombre IUPAC 11-(3-piperazin-1-ilpropil)benzo[b][1]benzazepina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 392.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1582 g/mol