Learn More
5-(3-Metilfenil)imidazolidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30477917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477917 500 mg 500 miligramos
30474561 50 mg 50 miligramos
30476876 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM259756500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187978-79-6
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.2
Sinónimo 5-(3-Methylphenyl)-2,4-imidazolidinedione
Nombre IUPAC 5-(3-metilfenil)imidazolidina-2,4-dión
SMILES Cc1cccc(c1)C2NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Methylphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8-9(13)12-10(14)11-8/h2-5,8H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0742