Learn More
5-(3-Metilfenil)-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304146 1 g 1 g
11314146 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19263.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3441-00-7 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3441-00-7
Fórmula molecular C8H8N4
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD03093096
Clave InChI GWZNHKMUSLKULV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-methylphenyl-1h-tetrazole, 5-m-tolyl-1h-tetrazole, 5-3-methylphenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-methylphenyl, 5-3-methylphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-tolyl tetrazole, 5-m-tolyl tetrazole, acmc-1cmun, 5-m-tolyl 1h tetrazole
PubChem CID 583308
Nombre IUPAC 5-(3-metilfenil)-2H-tetrazol
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=NNN=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 1 g
Beilstein 131205
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 99%