Learn More
5-(3-Metoxifenil)isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-Methoxyphenyl)isoxazole |
| Punto de ebullición | 115°C to 117°C (0.46 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.586 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
| Porcentaje de pureza | 95% |