Learn More
5-(3-Metoxifenil)isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486857 1 g 1 g
15496857 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194374-23-6
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD13176591
Clave InChI FDZRTKRNZFFBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-methoxyphenyl isoxazole, 5-3-methoxyphenyl-1,2-oxazole
PubChem CID 64984921
Nombre IUPAC 5-(3-metoxifenil)-1,2-oxazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NO2
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(3-Methoxyphenyl)isoxazole
Punto de ebullición 115°C to 117°C (0.46 mmHg)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 95%