Learn More
Ácido 5-(3-metoxifenil)-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10310273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10310273 1 g 1 g
10460584 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10310273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01161DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54022-96-7
Fórmula molecular C12H10O4
Peso molecular (g/mol) 218.21
Número MDL MFCD05022489
Clave InChI RIIFZAPFLSKUTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-methoxyphenyl-2-furoic acid, 5-3-methoxyphenyl furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-3-methoxyphenyl, 2-furancarboxylic acid,5-3-methoxyphenyl, 5-3-methoxy-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794680
Nombre IUPAC ácido 5-(3-metoxifenil)furano-2-carboxílico
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 97%