Learn More
Ácido 5-(3-hidroxifenil)pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-hydroxyphenyl)pentanoic Acid |
| CAS | 31129-95-0 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-6-3-5-9(8-10)4-1-2-7-11(13)14/h3,5-6,8,12H,1-2,4,7H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(3-hidroxifenil)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |