Learn More
5-[(3-hidroxifenil)metil]oxolan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(3-hydroxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| CAS | 21618-91-7 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c12-9-3-1-2-8(6-9)7-10-4-5-11(13)14-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2 |
| SMILES | Oc1cccc(CC2CCC(=O)O2)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3-hidroxifenil)metil]oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |