Learn More
Ácido 5-(3-hidroxifenilo)-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10055532 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01026DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 690631-98-2
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.185
Número MDL MFCD05664420
Clave InChI KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2794658
Nombre IUPAC ácido 3-(3-hidroxifenil)-1H-pirazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%