Learn More
5-(3'-Hidroxibencilideno)hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3'-Hydroxybenzylidene)hydantoin |
| CAS | 91426-39-0 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-5,13H,(H2,11,12,14,15)/b8-5+ |
| SMILES | Oc1cccc(\C=C/2\NC(=O)NC2=O)c1 |
| Nombre IUPAC | (5E)-5-[(3-hidroxifenil)metilideno]imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0535 |