Learn More
5-(3'-hidroxibencil)hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3'-Hydroxybenzyl)hydantoin |
| CAS | 216956-20-6 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-2-6(4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,8,13H,5H2,(H2,11,12,14,15) |
| SMILES | Oc1cccc(CC2NC(=O)NC2=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3-hidroxifenil)metil]imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0691 |