Learn More
5-(3-fluorofenil)-4H-1,2,4-triazol-3-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(3-fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 502685-67-8 |
| Fórmula molecular | C8H7N4F |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FN4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7-11-8(10)13-12-7/h1-4H,(H3,10,11,12,13) |
| SMILES | Nc1n[nH]c(n1)c2cccc(F)c2 |
| Nombre IUPAC | 5-(3-fluorofenil)-1H-1,2,4-triazol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0655 |