Learn More
Clorhidrato de 5-[3-(dimetilamino)propilideno]dibenzosuberano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480457 25 g 25 g
15490457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65596.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor tricíclico de recaptación de la serotonina
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 549-18-8
Fórmula molecular C20H24ClN
Peso molecular (g/mol) 313.869
Número MDL MFCD00012537
Clave InChI KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
PubChem CID 11065
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Punto de fusión 196°C to 197°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,487
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo