Learn More
5-[3-(Dimetilamino)propil]-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ol, Mikromol™
Descripción
5-[3-(Dimetilamino)propil]-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol |
| CAS | 18029-54-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-[3-(dimetilamino)propil]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol |
| Mostrar más |