Learn More
5-[3-(Dimetilamino)propil]-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ol, TRC
Código de producto. 30382277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382277 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30382277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD470770250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H25 N O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Peso molecular (g/mol) 295.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1936
Porcentaje de pureza >95